AuftragsverfolgungKontakt
Validierungsflaschen, Nalgene®
250 ml, 53B, 45 mm, 135 mm, 74 mm
  NALGDS2127-0250
Validierungsflaschen, Nalgene®
  NALGDS2127-0250
Validierungsflaschen, Nalgene®
Validierungsflaschen, Nalgene®
250 ml, 53B, 45 mm, 135 mm, 74 mm
535,00 €
1 * 6 ST
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
  • Ext.Ø:
    74 mm
  • Gewinde:
    53B
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    135 mm
  • Hals I-Ø:
    45 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-0250
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung