Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff, Nalgene® | Avantor

Messbecher mit Griff, Nalgene®

3000 ml
Artikelnr. 213-7174
Messbecher mit Griff, Nalgene®
Artikelnr. 213-7174
Messbecher mit Griff, Nalgene®
Messbecher mit Griff, Nalgene®

3000 ml

Preis
732,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PFA, durchscheinend.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit (−270...+250 °C), autoklavierbar
  • Sehr robust, extra starke Becherwände

Diese Becher sind außergewöhnlich chemikalienbeständig und können wiederholt für hochreine Anwendungen eingesetzt werden. Zur Verwendung mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Kohlenwasserstoffen und Ketonen. Das Material haftet nicht, daher sind die Messbecher schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Mit Ausguss.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Cat. No.:
    213-7174
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.