Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messbecher mit Griff, Nalgene®

1000 ml
Artikelnr. 213-7172
Messbecher mit Griff, Nalgene®
Artikelnr. 213-7172
Messbecher mit Griff, Nalgene®
Messbecher mit Griff, Nalgene®

1000 ml

Preis
430,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PFA, durchscheinend.

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit (−270...+250 °C), autoklavierbar
  • Sehr robust, extra starke Becherwände

Diese Becher sind außergewöhnlich chemikalienbeständig und können wiederholt für hochreine Anwendungen eingesetzt werden. Zur Verwendung mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Kohlenwasserstoffen und Ketonen. Das Material haftet nicht, daher sind die Messbecher schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Mit Ausguss.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    213-7172
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung