AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Stopfentyp, DURAN® | Avantor
Adapter, Stopfentyp, DURAN®
Stopfen, hohl, 29/32 NS, 19/26 NS, ,
Artikelnr. SCOT286576803
Anbieter:   DWK Life Sciences
Adapter, Stopfentyp, DURAN®
Artikelnr. SCOT286576803
Anbieter:  DWK Life Sciences
Adapter, Stopfentyp, DURAN®
Adapter, Stopfentyp, DURAN®
Stopfen, hohl, 29/32 NS, 19/26 NS, ,
Preis
362,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
Adapter, Stopfentyp, solide, Hülse und Konus.
Spezifikationen
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Typ:
    Stopfen, hohl