Cavity slides
Cavity slides with PTFE coating, Schwarz, 10, 6 mm
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
- Bioadhäsive Oberfläche
- Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
- Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Spezifikationen
- Anz. Wells:10
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Cavity slides with PTFE coating
- Seq:021
- Loch-Ø:6 mm