Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Weiß, 1, 8 mm
Artikelnr. 631-0463
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
- Bioadhäsive Oberfläche
- Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
- Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Spezifikationen
- Anz. Wells:1
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Cavity slides with epoxy coating
- Seq:001
- Loch-Ø:8 mm