Deckgläser, quadratisch
50×55 mm, #1
MENZBC050055A140
: Epredia
Deckgläser aus vorgewaschenem, reinweißen D 263 M Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1.
- Hohe Spektraltransmission, gleichmäßige Stärkequalität
- Keine Blasen oder Mängel, garantiert hohe optische Homogenität
- Hochtransparent und achromatisch: praktisch frei von Farbverzerrungen
Für in vitro-Diagnostik (IVD) in Medizin, Biologie und Forschung.
Certifications: DIN ISO 719 ; DIN ISO 12 116 ; DIN ISO 695.
- Nr.:#1
- L×B:50×55 mm
- Seq:47