Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 26×76 mm, #1,5
Artikelnr. MENZBC026076AC40
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Dokumente
Spezifikationen
- Nr.:#1,5
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:26×76 mm
- Seq:49