Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 18 mm
Artikelnr. 631-1342
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
- Keine Blasen, keine Schlieren
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Vorgewaschen
- Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Spezifikationen
- Ø:18 mm
- Nr.:#1
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.