Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 15 mm
Catalog # 631-1341
Supplier:   Epredia
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Catalog # 631-1341
Supplier:  Epredia
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#1, 15 mm
Price
119,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
  • Keine Blasen, keine Schlieren
  • Einheitliche Qualität der Stärke
  • Vorgewaschen
  • Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Specifications
  • Ø:
    15 mm
  • Nr.:
    #1