AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×36 mm, #1
Artikelnr. 631-0712
Anbieter:   Epredia
Deckgläser, rechteckig
Artikelnr. 631-0712
Anbieter:  Epredia
Deckgläser, rechteckig
Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×36 mm, #1
Preis
74,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
  • Einheitliche Qualität der Stärke
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Spezifikationen
  • Nr.:
    #1
  • Bezeichnung:
    Cover glasses
  • L×B:
    24×36 mm
  • Seq:
    20