Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, Klar, PP
NALG71-2174-0530
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
- Verschlussgröße:53 mm
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:49