Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 20 mm, Natur, PP
NALG71-2172-0020
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
- Verschlussgröße:20 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:47
- Cat. No.:NALG71-2172-0020
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung