AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 53 B, Braun, PP
Artikelnr. NALG71-2171-0530
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Artikelnr. NALG71-2171-0530
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 53 B, Braun, PP
Preis
28,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, farbig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C
  • Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    53 B
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Replacement closure
  • Material:
    PP
  • Seq:
    46
  • Cat. No.:
    NALG71-2171-0530
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung