Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 53B, Weiß, PP
Catalog # 216-8972
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Specifications
- Verschlussgröße:53B
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:44
- Cat. No.:216-8972
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung