AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 38-430 mm, Natur, PP
Catalog # NALG71-2160-0384
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Catalog # NALG71-2160-0384
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 38-430 mm, Natur, PP
Price
27,50 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, farbig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C
  • Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Specifications
  • Verschlussgröße:
    38-430 mm
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Replacement closure
  • Material:
    PP
  • Seq:
    43
  • Cat. No.:
    NALG71-2160-0384
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung