Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 20 mm, Klar, PP
Artikelnr. NALG71-2151-0200
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:20 mm
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:39
- Cat. No.:NALG71-2151-0200
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung