Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 43 mm, Natur, PP
Artikelnr. 216-8957
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:43 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:33
- Cat. No.:216-8957
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung