AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, Nalgene® | Avantor
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 28 mm, Natur, PP
Artikelnr. 216-8954
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Artikelnr. 216-8954
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 28 mm, Natur, PP
Preis
14,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, farbig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C
  • Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    28 mm
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    Replacement closure
  • Material:
    PP
  • Seq:
    32
  • Cat. No.:
    216-8954
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung