Schraubverschlüsse, Nalgene®
Replacement closure, 53 mm, —, PP
Catalog # NALG71-2240-1053
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Specifications
- Verschlussgröße:53 mm
- Farbe:—
- Bezeichnung:Replacement closure
- Material:PP
- Seq:50
- Cat. No.:NALG71-2240-1053
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung