Eimer, Nalgene®
Eimer 13,2 Liter, Weiß, 13,2 L
Artikelnr. 216-0095
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Mit Graduierung
- Sehr gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar
Universaleimer ohne Ausguss. Nylonbeschichteter Handgriff zum stabilen, komfortablen Tragen.
Spezifikationen
- Kapazität:13,2 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Eimer 13,2 Liter
- Cat. No.:216-0095
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung