AuftragsverfolgungKontakt
Eimer, Nalgene®
Eimer, Nalgene®
Weiß, 7,6 L
Catalog # 216-2127
Eimer, Nalgene®
Catalog # 216-2127
Eimer, Nalgene®
Eimer, Nalgene®
Weiß, 7,6 L
Price
75,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß.
  • Mit Graduierung
  • Sehr gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Universaleimer ohne Ausguss. Nylonbeschichteter Handgriff zum stabilen, komfortablen Tragen.
Specifications
  • Kapazität:
    7,6 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Cat. No.:
    216-2127
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung