Sterilisationskörbe, Nalgene®
12,3 l, 230×223×239 mm
Artikelnr. 489-2152
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP.
- Die glatte Oberfläche verhindert Kratzer auf Kunststoff oder Glas
- Ermöglicht Luftzirkulation für Belüftung und Trocknen
- In drei Größen erhältlich
- Ineinander stapelbar für die Lagerung
Zur Aufbewahrung von Laborutensilien während des Autoklavierens oder der Reinigung.
Farbe: Weiß
Spezifikationen
- Kapazität:12,3 l
- B×T×H:230×223×239 mm
- Cat. No.:489-2152
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



