Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Sterilisationskörbe, Nalgene® | Avantor

Sterilisationskörbe, Nalgene®

2 l, 123×105×154 mm
Artikelnr. 489-2150
Sterilisationskörbe, Nalgene®
Artikelnr. 489-2150
Sterilisationskörbe, Nalgene®
Sterilisationskörbe, Nalgene®

2 l, 123×105×154 mm

Preis
38,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP.

  • Die glatte Oberfläche verhindert Kratzer auf Kunststoff oder Glas
  • Ermöglicht Luftzirkulation für Belüftung und Trocknen
  • In drei Größen erhältlich
  • Ineinander stapelbar für die Lagerung

Zur Aufbewahrung von Laborutensilien während des Autoklavierens oder der Reinigung.

Farbe: Weiß

Spezifikationen
  • Kapazität:
    2 l
  • B×T×H:
    123×105×154 mm
  • Cat. No.:
    489-2150
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.