AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Hydrometer, M100
VWR®, Hydrometer, M100
0,900 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Artikelnr. 614-0110
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M100
Artikelnr. 614-0110
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Hydrometer, M100
VWR®, Hydrometer, M100
0,900 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Preis
43,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
  • Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Kalibriertemperatur: 20 °C
  • Teilung 0,002 g/ml
Länge: 250 mm
 : ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
 :
 :
 :
 : In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
 :
Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,002 g/ml
  • Messbereich:
    0,900 - 1,000 g/ml
  • Cat. No.:
    614-0110