VWR®, Hydrometer, M50
, M50, 1,000 - 1,050 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, Glas
Catalog # 614-0315
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Hydrometer mit spezifischem Gewicht.
- Entspricht ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
- Kalibriertemperatur: 20 °C
- Teilung 0,001 g/ml
Länge: 270 mm
Certifications: ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: In einem stabilen, transparenten Kunststoffgehäuse.
Caution:
Documents
Specifications
- Länge:270 mm
- Material:Glas
- Seq:05
- Kalibriertemperatur:20 °C
- Teilung:0,001 g/ml
- Modell:M50
- Messbereich:1,000 - 1,050 g/ml