VWR®, Nitrilhandschuhe
S, Blau, 240 mm, 100/Box
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese beidseitig tragbaren Handschuhe bieten zusätzlichen Schutz, insbesondere bei empfindlicher Haut.
- Unsteril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
- Sehr widerstandsfähig gegen chemikalische Lösungsmittel und Fette
- Ausgezeichneter Grip, speziell bei nassen Gegenständen
- Speziell für Latex-Allergiker entwickelt
Für den Laborgebrauch in pharmazeutischen und industriellen Anwendungen, sowie in der Lebensmittelindustrie.
Zertifizierung: EN ISO 3741 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Achtung! Bitte beachten: * Dicke ist doppelt gemessen, Minimalwerte
Dokumente
Choosing the right glove for the job in hand Regulatory changes affecting our VWR collection gloves VWR Collection gloves pass thorough testing
CoC VWR Gloves Nitrile Ambi Powder-Free CoC VWR®, Nitrile Gloves, 240 mm Length, Blue CoC_VWRI112-2371_2021-01 L074250 2101 CoC_VWRI112-2371_2021-02 L000044 2102 CoC_VWRI112-2371_2021-03 L077812 2103
Mehr
CoC VWR® Nitrile Gloves.pdf
Konformitätserklärung
New PPE Regulation Recommendation on Chemical Resistance for Gloves.pdf Recommendation on Chemical Resistance for Nitrile and Latex gloves.pdf Recommendation on Chemical Resistance for VWR Nitrile gloves VWR, Nitrile Gloves.pdf
Weitere Produktdetails
TDS VWRI112-2373.pdf VWRI112-2372_TDS_EN VWRI112-2373_TDS_EN VWRI112-3101_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Handschuhgröße:S
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Blau
- Länge:240 mm
- Seq:01
- Cat. No.:112-2371
- Stärke - Stulpe:0,20 mm*
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Modell:Nitrile
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stärke - Handfläche:0,22 mm*
- Stärke - Finger:0,30 mm*
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.