AuftragsverfolgungKontakt
Labormarker, Nalgene®
Marker, dicke Spitze, Schwarz
  479-0014
Labormarker, Nalgene®
  479-0014
Labormarker, Nalgene®
Labormarker, Nalgene®
Marker, dicke Spitze, Schwarz
27,20 €
1 * 4 ST
Universell einsetzbare schwarze Schreibstifte für eine Vielzahl von Verwendungen. Kappe mit praktischem Clip.
  • Schnelltrocknende Spezialtinte
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und Wasserfestigkeit bei der Aufzeichnung auf Polypaper
  • Auch als Markierungsstifte auf Glas und Kunststoff geeignet
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Marker, dicke Spitze
  • Cat. No.:
    479-0014
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung