Labormarker, Nalgene®
Marker, feine Spitze, Schwarz
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Universell einsetzbare schwarze Schreibstifte für eine Vielzahl von Verwendungen. Kappe mit praktischem Clip.
- Schnelltrocknende Spezialtinte
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und Wasserfestigkeit bei der Aufzeichnung auf Polypaper
- Auch als Markierungsstifte auf Glas und Kunststoff geeignet
Specifications
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Marker, feine Spitze
- Cat. No.:479-0013
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung