Laborbücher, Nalgene®
Laborbuch, A4 (5 mm), Dunkelrot, Liniert, A4, 96
Artikelnr. 818-0276
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Polyethylen-Abdeckung für Langlebigkeit in Laborumgebungen.
- Wasserfest
- Kariert oder liniert
- Platz für Unterschrift unten auf jeder Seite
96 Seiten.
Spezifikationen
- Papierbreite:A4
- Typ:Liniert
- Farbe:Dunkelrot
- Bezeichnung:Laborbuch, A4 (5 mm)
- Seitenzahl:96
- Cat. No.:818-0276
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung