Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, LB 3 A (Koaxialelektrodenstecker (für BlueLine), 3 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker), 3 m
Artikelnr. 662-2193
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Stecker-Kabel-Kombination, LB 3 A (Koaxialelektrodenstecker (für BlueLine), 3 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker)
- Länge:3 m
- Seq:23