Elektrodenkabel
BNC-Stecker für pH-Messgeräte mit BNC, zum Beispiel Hach, Orion, Mettler, 1 m
Artikelnr. 662-0062
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Elektrodenkabel mit einer Auswahl an verschiedenen Steckern, die auf die meisten pH-Messgeräte passen.
Spezifikationen
- Bezeichnung:BNC-Stecker für pH-Messgeräte mit BNC, zum Beispiel Hach, Orion, Mettler
- Länge:1 m
- Seq:16