VWR®, Vortex-Mischer
Vortexmischer, CH-Stecker
Artikelnr. 444-1379
Springe zu:
Product Details & Documents
Dieser Vortex-Schüttler kombiniert moderne Elektronik mit Design und Komfort. Einfacher Start durch Drücken des Halters oder Aufsatzes. Das schwere Gehäuse schützt vor Spritzern und die runden Fußnoppen sorgen für einen sicheren, unverrückbaren Stand.
- Kreisförmig vibrierende Bewegung (Orbit 5 mm)
- Umschaltbar zwischen Dauerbetrieb und intermittierendem Betrieb
- Analoge, stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Zertifizierung: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22
Lieferumfang: Lieferung mit Aufnahmeteller für Reagenzgläser mit 20 mm Durchmesser. Ein großer Aufnahmeteller für Kolben bis 50 ml ist optional verfügbar (siehe Zubehör).
Achtung! Bitte beachten: * mit optionalem Zubehör 444-1388 und 444-1383
Dokumente
444-1372
Bilder 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Spezifikationen
- Bezeichnung:Vortexmischer, CH-Stecker
- Seq:03
- Cat. No.:444-1379
- Modell:Vortex-Schüttler
- Orbit:5 mm
- Motorleistung Aufnahme:51 W
- B×T×H:134×105×172 mm
- Max. Kapazität:50 ml*
- Drehzahlbereich:0 - 2500 min⁻¹
- Gewicht:2,8 kg
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1388Haltestab mit Gefäßhalterung zur sicheren Halterung von Reagenzgläsern im DauerbetriebAEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 117,00 €