AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
125 ml, 28 mm
Artikelnr. 527-2101
Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
Artikelnr. 527-2101
Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
Scheidetrichter, Squibb, Nalgene®
125 ml, 28 mm
Preis
196,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
FEP, durchscheinend, Hahn aus TFE, Schraubverschluss aus ETFE.
  • Auslaufsicherer Verschluss und Absperrhahn
  • Bis auf den Absperrhahn autoklavierbar
  • TFE-Hahn erfordert keine Schmierung
Bruchfest, transparent, antiadhäsiv zur leichten Reinigung, nicht benetzend zum vollständigen Ablauf der Flüssigkeiten und für jede in einem Scheidetrichter verwendete Chemikalie undurchlässig.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    125 ml
  • Ø Verschluss:
    28 mm
  • Cat. No.:
    527-2101
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NALG71-4301-1050
    Replacement stopcock assembly
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 133,00 €