Büchner-Trichter, Nalgene®
919 ml, 110 mm
Artikelnr. 221-0103
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP
- Leicht, stabil und langlebig
- In Ober- und Unterteil zerlegbar, zur einfachen Reinigung
- Autoklavierbar
Für Filterpapier oder Membranfiltrationsscheiben.
Spezifikationen
- Kapazität:919 ml
- Für Filter-Ø:110 mm
- Cat. No.:221-0103
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung