Büchner-Trichter, Nalgene®
358 ml, 90 mm
221-0102
PP
- Leicht, stabil und langlebig
- In Ober- und Unterteil zerlegbar, zur einfachen Reinigung
- Autoklavierbar
Für Filterpapier oder Membranfiltrationsscheiben.
- Kapazität:358 ml
- Für Filter-Ø:90 mm
- Cat. No.:221-0102
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung