Büchner-Trichter, Nalgene®
186 ml, 70 mm
Artikelnr. 221-0101
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP
- Leicht, stabil und langlebig
- In Ober- und Unterteil zerlegbar, zur einfachen Reinigung
- Autoklavierbar
Für Filterpapier oder Membranfiltrationsscheiben.
Spezifikationen
- Kapazität:186 ml
- Für Filter-Ø:70 mm
- Cat. No.:221-0101
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.