Pulvertrichter, Nalgene®
79 mm, 18 mm, PP, 30 mm, Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
Catalog # 221-0091
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PPCO, durchscheinend.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Außenrippen zur besseren Luftableitung
- Autoklavierbar
Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Paralleler Stiel verringert Verstopfungsgefahr.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
Specifications
- Trichter A-Ø:79 mm
- Bezeichnung:Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
- Material:PP
- Seq:02
- Stiel A-Ø:18 mm
- Stiel Länge:30 mm
- Cat. No.:221-0091
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.