Pulvertrichter, Nalgene®
64 mm, 17 mm, PP, 22 mm, Powder funnels, 68 ml, 67 mm hieght
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PPCO, durchscheinend.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Außenrippen zur besseren Luftableitung
- Autoklavierbar
Zum Umfüllen von pulvrigen Materialien. Paralleler Stiel verringert Verstopfungsgefahr.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
Dokumente
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:64 mm
- Bezeichnung:Powder funnels, 68 ml, 67 mm hieght
- Material:PP
- Seq:01
- Stiel A-Ø:17 mm
- Stiel Länge:22 mm
- Cat. No.:221-0090
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung