AuftragsverfolgungKontakt
Dewargefäße, Nalgene® | Avantor
Dewargefäße, Nalgene®
Dewargefäß 4150-2000
Artikelnr. 478-5402
Dewargefäße, Nalgene®
Artikelnr. 478-5402
Dewargefäße, Nalgene®
Dewargefäße, Nalgene®
Dewargefäß 4150-2000
Preis
206,00 €
Sale
Gültig bis 30/06/2026
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gefäß und Deckel aus HDPE. Unzerbrechliche Gefäße für die Kurzzeitlagerung von Eiswasser, Trockeneis und flüssigem Stickstoff.
  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dewargefäß 4150-2000
  • Nutzinhalt:
    2 L
  • Cat. No.:
    478-5402
  • Innenhöhe:
    231 mm
  • Modell:
    4150-2000
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Hals Ø:
    122 mm
  • Temperaturbereich:
    −196...+100 °C
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
  • Overall height:
    282 mm