Dewargefäße, Nalgene®
Dewargefäß 4150-1000
Artikelnr. 478-5401
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Gefäß und Deckel aus HDPE. Unzerbrechliche Gefäße für die Kurzzeitlagerung von Eiswasser, Trockeneis und flüssigem Stickstoff.
- Double walls filled with urethane foam
- Vented insulated cover
- With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Spezifikationen
- Bezeichnung:Dewargefäß 4150-1000
- Nutzinhalt:1 L
- Cat. No.:478-5401
- Innenhöhe:195 mm
- Modell:4150-1000
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Hals Ø:96 mm
- Temperaturbereich:−196...+100 °C
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
- Overall height:251 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.