Messzylinder, Nalgene®
50 ml, 1,0 ml, 0,50 ± ml
Artikelnr. 612-4012
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
- Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
- Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Zertifizierung: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:50 ml
- Teilung:1,0 ml
- Toleranz:0,50 ± ml
- Cat. No.:612-4012
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.