Messzylinder, Nalgene®
25 ml, 0,5 ml, 0,34 ± ml
612-4011
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
- Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
- Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
- Kapazität:25 ml
- Teilung:0,5 ml
- Toleranz:0,34 ± ml
- Cat. No.:612-4011
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung