Messzylinder, Nalgene®
10 ml, 0,2 ml, 0,20 ± ml
Artikelnr. 612-4010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PMP glasklar, hohe Form, autoklavierbar, Klasse B.
- Justiert auf „ln“ und „Ex“ bei 20 °C, nicht benetzbar
- Sechskantfuß aus blauem PP, stabiler, großer Ausguss, nahezu unzerbrechlich
- Erhabene Graduierung
ASTM Class B E1272 and ISO 6706
Certifications: ASTM Klasse B, E1272 und ISO 6706
Spezifikationen
- Kapazität:10 ml
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,20 ± ml
- Cat. No.:612-4010
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung