AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, Nalgene® | Avantor
Büretten, Nalgene®
50 ml, 0,1 ml, 0,1 ± ml
Artikelnr. 612-2559
Büretten, Nalgene®
Artikelnr. 612-2559
Büretten, Nalgene®
Büretten, Nalgene®
50 ml, 0,1 ml, 0,1 ± ml
Preis
202,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glasklares Acryl, PMP-Spitze und Hahn und Verschlussstopfen aus TFE.
  • Unempfindlich gegenüber verdünnten Mineralsäuren und -basen, mit Ausnahme von HF und NH₄OH
  • Nicht geeignet für Alkohol und organische Lösungsmittel
Langlebig, hervorragend für Routineaufgaben, in Schulen, Industrielaboren und für den Einsatz vor Ort geeignet.
Zertifizierung: ASTM E287
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,1 ± ml
  • Cat. No.:
    612-2559
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NALG71-3650-1025
    Absperrhahn für Bürette, 25 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 342,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.