Büretten, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,06 ± ml
Artikelnr. 612-2558
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Glasklares Acryl, PMP-Spitze und Hahn und Verschlussstopfen aus TFE.
- Unempfindlich gegenüber verdünnten Mineralsäuren und -basen, mit Ausnahme von HF und NH₄OH
- Nicht geeignet für Alkohol und organische Lösungsmittel
Langlebig, hervorragend für Routineaufgaben, in Schulen, Industrielaboren und für den Einsatz vor Ort geeignet.
Zertifizierung: ASTM E287
Dokumente
NALG3650-0050_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,06 ± ml
- Cat. No.:612-2558
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.