Filtriergeräte
, Scheibe, 24 mm Ø, 30 ml, , 28 mm
Artikelnr. 511-5117
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Filteraufsatz in DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP Trichter und zwei fluorierte Dichtungsringe aus Gummi.
- Austauschbare Filterplatten
- Einfaches und sicheres Entfernen des Filtrierguts
- Leichte Reinigung der Filterplatte von beiden Seiten
Schlitzsiebplatte 511-5126 (48 mm Ø) einsetzbar in 250 ml-Geräte als Träger für Membran- und Papierfilter.
Certifications:
Ordering information: Filterkopf mit Gewinde mit Trichter und zwei Dichtungsringen, ohne Filterscheibe.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Für:Scheibe, 24 mm Ø
- Gewinde:28 mm
- Kapazität:30 ml
- Seq:04