AuftragsverfolgungKontakt
Filtriergeräte
Filtriergeräte
, Scheibe, 50 mm Ø, 250 ml, , 54 mm
Artikelnr. 511-5120
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filtriergeräte
Artikelnr. 511-5120
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filtriergeräte
Filtriergeräte
, Scheibe, 50 mm Ø, 250 ml, , 54 mm
Preis
66,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filteraufsatz in DURAN® Borosilikatglas 3.3, klar, PP Trichter und zwei fluorierte Dichtungsringe aus Gummi.
  • Austauschbare Filterplatten
  • Einfaches und sicheres Entfernen des Filtrierguts
  • Leichte Reinigung der Filterplatte von beiden Seiten
Schlitzsiebplatte 511-5126 (48 mm Ø) einsetzbar in 250 ml-Geräte als Träger für Membran- und Papierfilter.
 :
 : Filterkopf mit Gewinde mit Trichter und zwei Dichtungsringen, ohne Filterscheibe.
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Für:
    Scheibe, 50 mm Ø
  • Gewinde:
    54 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    02