Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Deckel, DURAN® | Avantor

Exsikkator-Deckel, DURAN®

Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss, 250 DN, 109 mm, 320 mm
Catalog # 467-1485
Supplier:   DWK Life Sciences
Exsikkator-Deckel, DURAN®
Catalog # 467-1485
Supplier:  DWK Life Sciences
Exsikkator-Deckel, DURAN®
Exsikkator-Deckel, DURAN®

Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss, 250 DN, 109 mm, 320 mm

Price
174,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, klares Borosilikatglas , 3.3. Für WERTEX-Typ Vakuum-Exsikkatoren geeignet.

  • Mit Spezialrohr (NS 24/29, Typ WERTEX)
  • Mit Flansch mit ringförmiger Nut
Specifications
  • Ext.Ø:
    320 mm
  • Nenngröße:
    250 DN
  • Typ:
    Mit NS 24/29, Wertex-Anschluss
  • Höhe:
    109 mm
  • Seq:
    02