AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
3, 40 mm, 3,8 mm
Artikelnr. SCOT251540306
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Artikelnr. SCOT251540306
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
3, 40 mm, 3,8 mm
Preis
78,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Spezifikationen
  • Ø:
    40 mm
  • Porosität:
    3
  • Seq:
    58
  • Stärke:
    3,8 mm